Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
270,00 zł
material
nickel
description
Regular grids with center mark and solid border
packaging
vial of 100 grids
diam.
3.05 mm
grid size
150 mesh × 165 μm pitch
hole W
132 μm
open area size
64%
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description grid size 150 mesh × 165 μm pitch, nickel | description grid size 200 mesh × 125 μm pitch, copper | description grid size 100 mesh × 250 μm pitch, nickel | description grid size 400 mesh × 62 μm pitch, gold |
| material nickel | material copper | material nickel | material gold |
| packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids |
| grid size 150 mesh × 165 μm pitch | grid size 200 mesh × 125 μm pitch | grid size 100 mesh × 250 μm pitch | grid size 400 mesh × 62 μm pitch |
| open area size 64% | open area size 55% | open area size 69% | open area size 44% |
| description Regular grids with center mark and solid border | description Regular grids with center mark and solid border | description Regular grids with center mark and solid border | description Regular grids with center mark and solid border |
| hole W 132 μm | hole W 97 μm | hole W 208 μm | hole W 42 μm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Grids for transmission electron microscopy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?