Merck
G0174
Sigma-Aldrich
Picroside II
Synonim(y):
(1aS,1bS,2S,5aR,6S,6aS)-1a,1b,2,5a,6,6a-Hexahydro-6-[(4-hydroxy-3-methoxybenzoyl)oxy]-1a-(hydroxymethyl)oxireno[4,5]cyclopenta[1,2-c]pyran-2-yl-β-D-glucopyranoside, 6-Vanillylcatalpol, Amphicoside II, Vanilloyl catalpol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H28O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
512.46
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
Aby zapytać o ten produkt G0174, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
≥98% (HPLC)
rozpuszczalność
ethanol: 1 mg/mL, clear, colorless
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC1[C@@H](O)[C@H](O)C(CO)O[C@H]1O[C@@H]2OC=C[C@]3([H])[C@@]2([H])[C@](O4)(CO)[C@@H]4[C@H]3OC(C5=CC=C(O)C(OC)=C5)=O
InChI
1S/C23H28O13/c1-31-12-6-9(2-3-11(12)26)20(30)34-18-10-4-5-32-21(14(10)23(8-25)19(18)36-23)35-22-17(29)16(28)15(27)13(7-24)33-22/h2-6,10,13-19,21-22,24-29H,7-8H2,1H3
Klucz InChI
AKNILCMFRRDTEY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Picroside II (PII) jest monoterpenem, glikozydem irydoidowym i jednym z głównych związków bioaktywnych pochodzących z Picrorhiza kurroa.
Zastosowanie
Pikrozyd II został użyty jako wzorzec odniesienia do analizy i walidacji pikrozydu II z Picrorhiza kurroa przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).
Działania biochem./fizjol.
Fitochemikalia występujące w preparatach ziołowych tradycyjnej medycyny chińskiej. Picroside II, glukozyd, ma właściwości hepatoprotekcyjne, kardioprotekcyjne i neuroprotekcyjne.
Pikrozyd II wykazuje wiele właściwości przeciwnowotworowych, takich jak działanie przeciwprzerzutowe, antyangiogenne i antyapoptotyczne zarówno w badaniach in vitro, jak i in vivo. Wywiera również działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne i przeciwbiegunkowe na ostre urazy oksydacyjne, takie jak ciężkie uszkodzenie bariery jelitowej wywołane ostrym zapaleniem trzustki. PII ma działanie ochronne na uszkodzenia wywołane niedokrwieniem/reperfuzją (I/R) poprzez interakcję z różnymi mechanizmami w różnych modelach in vitro i in vivo.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chenghua Lou et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 120, 109494-109494 (2019-10-14)
Cancer is one of the leading causes of death worldwide. The development of novel anti-cancer agents from natural products is a promising approach to reduce cancer mortality. In this study, we investigated the anti-metastatic and anti-angiogenic activities of picroside II
Shangying Ma et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 130, 110421-110421 (2020-07-17)
Picrorhiza kurroa, the dried rhizome of Picrorhiza kurroa Royle ex Benth, is a famous Chinese herb that has been traditionally used in China. Picroside II (PII), a glycoside derivative, is the main bioactive constituent of Picrorhiza kurroa. In the past
Development and Validation of HPLC Method for Analysis of Picroside-I and Picroside-II in Picrorhiza kurroa
Sharma S, et al.,
International Research Journal of Pure and Applied Chemistry, 17, 1-10 (2019)
Xuehua Piao et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, 3589497-3589497 (2020-05-01)
Picroside II exerts anti-inflammatory and antidiarrheal effects for treating the diseases associated with oxidative injury. However, its function on pancreatitis-induced intestinal barrier injury remains unclear. Hypothesis/Purpose. We hypothesized that picroside II will have protective effects against pancreatitis-induced intestinal barrier injury