Key Documents
F6550
Anti-FLIPα, C-Terminal antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CASH, Anti-CLARP, Anti-Casper, Anti-FLAME-1, Anti-I-FLICE
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 55 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 0.5 μg/mL using human HeLa cell extract
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CFLAR(8837)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- western blotting of whole L540 cell extracts to detect c-flip activity in the regulation of NF-κB distribution and activity by 5F11 and bortezomib
- immunohistochemistry analysis to study the optimization of c-FLIP activity in lymphoma cells
- immunohistochemical cytoplasmic c-Flip staining to detect c-FLIP expression in Burkitt′s lymphoma (BL) may be a reliable prognostic marker
- western blot analysis at a concentration of 0.5μg/mL using human HeLa cell extract.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2