Merck
F2302
Sigma-Aldrich
Fractalkine Peptide
>97% (SDS-PAGE), lyophilized powder, mouse recombinant, expressed in E. coli
Synonim(y):
CX3CL-1, Neurotactin
Wybierz wielkość
25 μG
2990,00 zł
2990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μG
2990,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
2990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Fractalkine, Chemokine Domain from mouse, >97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
>97% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
siła działania
0.3-3 μg/mL
masa cząsteczkowa
calculated mol wt ~9.5 kDa
opakowanie
pkg of 25 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Cx3cl1(20312)
Opis ogólny
CX3CL1 (chemokine (C-X3-C motif) ligand 1) lub fraktalkina jest białkiem błonowym, które jest jedynym członkiem rodziny CXC3. Jego domena chemokinowa (CKD) kotwiczy go do błony komórkowej poprzez łodygę podobną do mucyny. Działa jako ligand dla receptora CX3CR1 sprzężonego z białkiem G, który znajduje się na komórkach mięśni gładkich, limfocytach T, komórkach NK i monocytach. Fraktalkina ulega ekspresji na komórkach nabłonka, śródbłonka i mięśni gładkich oraz neuronach.[1]
Działania biochem./fizjol.
CX3CL1 (chemokine (C-X3-C motif) ligand 1) lub fraktalkina, wraz z CX3CR1, jest zaangażowana w różne zaburzenia, takie jak miażdżyca, stwardnienie rozsiane, ból neuropatyczny i zaburzenia reumatyczne. Ułatwia proliferację i przeżycie pierwotnych ludzkich komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych w sposób zależny od receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGR). Odgrywa istotną rolę w przeżyciu komórek i promuje przeżycie komórek takich jak monocyty, limfocyty T i mikroglej. Uważa się, że u ludzi jest on zaangażowany w aterogenezę, a zatem może mieć potencjał jako cel w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych.[1] U pacjentów z niedokrwistością sierpowatokrwinkową (SCD) poziom tej chemokiny w surowicy jest podwyższony, co wskazuje na jej udział w patogenezie stanu zapalnego związanego z SCD.[2]
Leukocyte chemoattractant protein and member of the chemokine superfamily possessing a CX3C motif. Mouse fractalkine is chemotactic for neutrophils and T-lymphocytes but not monocytes.
Postać fizyczna
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in 30% acetonitrile and 0.1% TFA containing 1.25 mg bovine serum albumin.
Komentarz do analizy
The biological activity is measured by its ability to chemoattract freshly isolated peripheral blood lymphocytes.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Glabridin Therapy Reduces Chronic Allodynia, Spinal Microgliosis, and Dendritic Spine Generation by Inhibiting Fractalkine-CX3CR1 Signaling in a Mouse Model of Tibial Fractures.
Long, et al.
Brain sciences, 13 (2023)
Selma Unal et al.
International journal of hematology, 101(2), 114-118 (2014-12-07)
In the present study, we examined the role of fractalkine (Fkn), a member of the chemokine family, in the pathogenesis of sickle cell disease (SCD). Eighty-seven children with sickle cell disease and 55 healthy children were enrolled in the study.
Gemma E White et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 34(12), 2554-2562 (2014-11-02)
The CX3C chemokine fractalkine (CX3CL1) has a critical role in the development of atherogenesis because apolipoprotein-E-deficient mice lacking CX3CL1 or its receptor CX3CR1 develop smaller plaques and polymorphisms in CX3CR1 are associated with altered risk of cardiovascular disease. CX3CR1 is