Przejdź do
MSST0035
SILuProtCCL2 Chemokina 2 z motywem C-C
SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Synonim(y):
Białko chemotaktyczne monocytów 1 (MCP-1), Białko wydzielnicze monocytów JE, Drobno indukowalna cytokina A2, HC11, Monocytechemoattractantprotein1, Monocytechemotacticandactivatingfactor (MCAF)
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3040,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
23201100
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
3040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CCL2(6347)
General description
CCL2, najdokładniej scharakteryzowana chemokina CC, jest chemoatraktantem specyficznym dla monocytów, który, jak wykazano, przyciąga limfocyty T i komórki NK, ale nie neutrofile. Zwiększoną ekspresję CCL2 wykazano w różnych stanach patologicznych, związanych ze stanem zapalnym i infiltracją komórek jednojądrzastych. Obszerne dowody eksperymentalne sugerują, że CCL2 ulega wysokiej ekspresji w blaszkach miażdżycowych. W niedawnym badaniu wykazano, że CCL2 ma wartość jako biomarker do stratyfikacji ryzyka zarówno w początkowej, jak i przewlekłej fazie po ostrych zespołach wieńcowych (ACS). W przeciwieństwie do CRP, poziomy CCL2 mogą być wskaźnikiem długoterminowego ryzyka sercowo-naczyniowego, a nie markerem ostrego rokowania. W moczu poziomy CCL2 były bezpośrednio związane z aktywnością choroby tocznia rumieniowatego układowego, co czyni go nieinwazyjnym biomarkerem (unikając pobierania próbek krwi lub biopsji tkanek).
Immunogen
QPDAINAPVTCCYNFTNRKISVQRLASYRRITSSKCPKEAVIFKTIVAKEICADPKQKWVQDSMDHLDKQTQTPKTDYKDDDDKGHHHHHHHHGGQ
Biochem/physiol Actions
SILuProtCCL2 to rekombinowany, stabilny ludzki CCL2 znakowany izotopem, który zawiera[13C6, 15N4]-Argininę i[13C6, 15N2]-Lizynę. Eksprymowany w ludzkich komórkach 293, jest przeznaczony do stosowania jako wzorzec wewnętrzny do bioanalizy CCL2 w spektrometrii mas. SILu Prot CCL2 jest homodimerem składającym się z 96 aminokwasów (w tym C-końcowej polihistydyny i FLAG® znaczników), o obliczonej masie cząsteczkowej 11 kDa.
Physical form
Liofilizowany z roztworu soli fizjologicznej buforowanej fosforanami.
Legal Information
Ten produkt jest licencjonowany na podstawie patentu USA nr 7,396,688 i zagranicznych odpowiedników od E. I. du Pont de Nemours and Company. Zakup tego produktu przenosi na nabywcę niezbywalne prawo do korzystania z zakupionej ilości produktu wyłącznie w celach badawczo-rozwojowych, w tym do świadczenia odpłatnych usług na rzecz osób trzecich. Nabywca nie może sprzedawać ani w inny sposób przekazywać tego produktu, jego komponentów lub materiałów wykonanych przy użyciu tego produktu lub jego komponentów osobom trzecim. Informacje na temat licencji na wyłączone zastosowania można uzyskać od: E. I. du Pont de Nemours and Company; Attn: Associate Director, Commercial Development; DuPont Experimental Station E268; 200 Powdermill Rd.; Wilmington, DE 19803; 1-877-881-9787 (głos), 1-302-695-1437 (faks), licensing@dupont.com.
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSST0021MSST0033MSST0037
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
form
liquid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
UniProt accession no.
P13500
UniProt accession no.
P02741
UniProt accession no.
P02452
UniProt accession no.
Q16270
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)