EPM1324-9909
Slide-Out Platform for Eppendorf® New Brunswick™ I26/I26R Incubator Shaker
for 2 L Erlenmeyer flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.73
Polecane produkty
Materiały
aluminum
Właściwości
dedicated
for 2 L Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1324-9909 (NA)
rozmiar
76 cm × 46 cm
pojemność
(12 x 2 L Erlenmeyer flasks)
Opis ogólny
Slide-Out platform for Eppendorf New Brunswick I26 and I26 R incubated shaker.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)