EPM1289-0600
Test Tube Rack, for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® and Eppendorf® Excella® Shakers
holds 20 x 50 mL conical tubes (26-30 mm diam.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.73
Polecane produkty
Właściwości
holds 20 x 50 mL conical tubes (26-30 mm diam.)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1289-0600 (Global)
rozmiar
450x80x129 mm
Opis ogólny
Stojaki na probówki posiadają regulację kąta nachylenia i wysokości. Wykonane ze stali nierdzewnej z wkładkami, które pomagają utrzymać probówki i zapobiegają ich obracaniu się w stojaku. Mocowane palcami pokrętła umożliwiają szybką regulację kąta nachylenia lub zwolnienie stojaka z płyty podstawy w celu łatwego transportu na stanowisko badawcze.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Excella is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)