Kluczowe dokumenty
EPM1289-0300
Test Tube Rack, for Eppendorf® New Brunswick Innova® and Eppendorf® Excella® Shakers
holds 42 x 15 mL conical tubes (15-18 mm diam.)
Synonim(y):
Zestaw platformy szybkiej wymiany
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
Właściwości
holds 42 x 15 mL conical tubes (15-18 mm diam.)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1289-0300 (Global)
rozmiar
450x80x129 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Stojaki na probówki posiadają regulację kąta nachylenia i wysokości. Wykonane ze stali nierdzewnej z wkładkami, które pomagają utrzymać probówki i zapobiegają ich obracaniu się w stojaku. Mocowane palcami pokrętła umożliwiają szybką regulację kąta nachylenia lub zwolnienie stojaka z płyty podstawy w celu łatwego transportu na stanowisko badawcze.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Excella is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)