Merck
EPM1194-9919
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2150 Platform Shaker
for 1 L Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable, (phenolic resin)
About This Item
Kod UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Materiały
(phenolic resin)
Właściwości
dedicated
for 1 L Erlenmeyer flasks
interchangeable
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1194-9919 (Global)
rozmiar
61 cm × 45.7 cm
pojemność
(12 x 1 L Erlenmeyer flasks)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Platforms designed for the Eppendorf New Brunswick Innova 2150 platform shaker to give a safe and perfect fit.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG