Kluczowe dokumenty
EPM1190-9921
Platform Clamps, for Eppendorf® Shakers
for Eppendorf® New Brunswick Innova, I-Series and Excella shakers, starter kit
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
Właściwości
for Eppendorf® New Brunswick Innova, I-Series and Excella shakers
includes 4x 250 mL, 4x 500 mL, 2x 1 L, and 2x 2 L flask clamps
starter kit
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1190-9921 (NA)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zaciski do kolb mają jednoczęściową konstrukcję ze stali nierdzewnej (nie są zgrzewane punktowo ani nitowane), co zwiększa ich wytrzymałość i bezpieczeństwo. Zaciski o pojemności 2 l i większej są wyposażone w dodatkowy pas zapewniający dodatkowe bezpieczeństwo podczas mieszania kolb przy dużych prędkościach. Zaciski do kolb są dostarczane w komplecie z wymaganymi śrubami i są wyposażone w zwinięte sprężyny druciane zapewniające dodatkową stabilność przy dużych prędkościach.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)