Key Documents
EPM1190-9900
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2050 Platform Shaker
universal, interchangeable, stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Materiały
stainless steel
Właściwości
interchangeable
universal
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1190-9900 (Global)
dł. × szerokość
40.6 cm × 30.5 cm
rozmiar
40.6 cm × 30.5 cm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dedicated platforms to fit Eppendorf′s New Brunswick Innova platform shaker2050.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG