Kluczowe dokumenty
EP952010115
Adapter for Eppendorf® UVette®, for photometer/spectrophotometer with light path height
size 15 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 952010115
rozmiar
15 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten adapter Eppendorf jest przeznaczony do użytku z fotometrami/spektrofotometrami, które zapewniają 10 mm wysokość wyśrodkowanego światła specjalnie dla jednorazowej kuwety Eppendorf UVette (sprzedawanej oddzielnie). Kuweta UVette jest idealna do użytku z biofotometrem Eppendorf. W innych fotometrach i/lub spektrofotometrach, kuweta UVette jest umieszczana za pomocą adaptera. Adapter ten wyrównuje UVette do odpowiedniej wysokości optycznej ścieżki światła w urządzeniu. Dostępne są również adaptery do użytku z innymi popularnymi spektrofotometrami. Dostępne są również dodatkowe adaptery dla wysokości środka światła 8 mm lub 15 mm (952010107 dla 8 mm i 952010115 dla 15 mm). Dostępna jest lista adapterów, która zawiera przegląd właściwych adapterów do użytku z UVette Eppendorf w urządzeniach innych producentów. Do użytku z fotometrami Eppendorf nie jest wymagany żaden adapter. Kompatybilność adapterów z urządzeniami innych producentów została przetestowana wspólnie przez Eppendorf, producentów urządzeń i naszych klientów. Rozmiar: 10 mm.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
UVette is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)