Kluczowe dokumenty
EP951020619
Eppendorf® twin.tec PCR Plates 96
Optimized rim for barcodes, skirt, well volume 150 μL, colorless, pkg of 300 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
Materiały
colorless
conical bottom
polypropylene wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt
opakowanie
pkg of 300 ea
rozmiar
96 well
pojemność dołka
150 μL
przydatność
suitable for PCR
Opis ogólny
632 płytka do PCR twin.tec 96, z obrzeżem, 150 µL, czysta do PCR, bezbarwna, 300 płytek
  • Zoptymalizowana krawędź dla kodów kreskowych i zautomatyzowanych procesów roboczych
  • Wymiary zgodne z zaleceniami SBS (127,76 × 85,47 mm ±0,25 mm)
  • Możliwość sztaplowania
  • Osiem otworów w osłonie ułatwia pozycjonowanie i wyjmowanie płytek z bloku termocyklera
  • Niskoprofilowa konstrukcja zwiększa wydajność PCR i umożliwia najwyższą wydajność dla małych objętości próbek
  • Maksymalna objętość dołka 150 µL (w przypadku użycia z paskami z pokrywką)
  • Dostępne z kodem kreskowym (na życzenie), tylko dla płytek z osłoną i pół-osłoną
Cechy i korzyści
  • Półspódnica na etykiety i kody kreskowe
  • Pasuje do większości termocyklerów
  • Maksymalna objętość studzienki 250 µL (w przypadku użycia z paskami nasadkowymi)
  • Lepsza tolerancja między dołkami
  • Dostępne z kodem kreskowym (na życzenie), tylko w wersji ze spódniczką i półspódniczką
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)