Kluczowe dokumenty
EP6734010015
632 10919 C170
Std, Right, AC/DC input 120 V, US 2-pin plug
Synonim(y):
Inkubator dla komórek, Inkubator do hodowli komórkowych
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
Produkt EP6734010015 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Właściwości
Std, Right
producent / nazwa handlowa
6734010015
Eppendorf®
Parametry
4-50 °C temp. range
pojemność
(170 L)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Optymalne warunki wzrostu
  • Jednolita temperatura zweryfikowana w 27 punktach (niemiecka norma DIN 12880) dzięki wielu czujnikom temperatury i czterem indywidualnie sterowanym obwodom grzewczym
  • Szybkie przywracanie temperatury i CO2 w czasie krótszym niż 5 minut bez przeregulowania dzięki zaawansowanemu sterowaniu mikroprocesorowemu
  • Ochrona przed wibracjami i turbulencjami dzięki konstrukcji bez wentylatora.
Skuteczne zapobieganie zanieczyszczeniom
  • Dezynfekcja w wysokiej temperaturze 140 °C (HTD)
  • Łatwe czyszczenie dzięki bezszwowej komorze, szybki demontaż
  • Konstrukcja bez wentylatora
  • Brak wewnętrznych filtrów HEPA, które mogłyby zanieczyścić komorę po HTD
Informacje prawne
CellXpert is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)