Merck
EP6731001052
Eppendorf® CellXpert® C170i CO2 Incubator
Oxygen control, Handle on left, inner door with 4 door segments, AC/DC input 220—240 V, 50—60 Hz, UK plug
Synonim(y):
Grzejniki
About This Item
Kod UNSPSC:
41104405
NACRES:
NB.02
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6731001052
Parametry
±4-50 °C ambient temp. range
szer. × głębokość × wys.
53.9 cm (21.2 in.) × 44.5 cm (14.5 in.) × 69.2 cm (27.3 in.)
platform W × depth
52.2 cm (20.6 in.) ×  42.8 cm (16.9 in.)
pojemność
167 L
Opis ogólny
Dzisiejsza hodowla komórkowa wymaga czegoś więcej niż tylko rozwiązań technicznych zapewniających zoptymalizowane warunki wzrostu i skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami. Rodzina inkubatorów 10919 CO 2 obejmuje pierwsze inkubatory do hodowli komórkowych opracowane i wyprodukowane przez firmę Eppendorf w Hamburgu. Zostały one zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu potrzeb nowoczesnych przemysłowych i akademickich laboratoriów hodowli komórkowych w celu skrócenia czasu wprowadzania na rynek lub publikacji przy minimalnym wysiłku i wykorzystaniu zasobów. Rozwój rodziny 10919 opiera się na przykład na wieloletniej wiedzy zdobytej w laboratoriach hodowli komórkowych podczas korzystania z konwencjonalnych inkubatorów do hodowli komórkowych wspomaganych wentylatorem. Laboratoria te są idealnym partnerem dla wymagających zastosowań, takich jak opracowywanie testów lub hodowla komórek macierzystych, komórek pierwotnych lub tkanek. Dowiedz się więcej i zobacz więcej filmów i prac poniżej. Czy ochrona przed przestojem laboratorium i utratą próbek jest niezbędna do dostarczania wyników hodowli komórkowych na czas? Nie możesz sobie pozwolić na poświęcanie zbyt dużej ilości czasu i pieniędzy na standardowe czyszczenie inkubatora do hodowli komórkowych, dokumentację lub wymianę drogich, niesterylizowalnych filtrów HEPA z podłączeniem wentylatora? Najsilniejsza ochrona przed zanieczyszczeniem CellXpert obejmuje między innymi konstrukcję bez wentylatora. Skutecznie ogranicza ona rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powietrza, eliminując potrzebę stosowania wewnętrznych filtrów HEPA z podłączeniem wentylatora. Aby prawidłowo porównać wzrost komórek w naczyniach umieszczonych w różnych miejscach w inkubatorze, temperatura musi być bardzo Aby prawidłowo porównać wzrost komórek w naczyniach umieszczonych w różnych miejscach w inkubatorze, temperatura musi być bardzo jednolita. Wraz z najnowocześniejszym sterowaniem mikroprocesorowym osiąga się to w inkubatorach 10919 do hodowli komórkowych poprzez zastąpienie tradycyjnego układu jednego lub dwóch czujników temperatury (drugi jest prawie zawsze używany tylko do kontrolowania nadmiernej temperatury) wieloma niezależnymi czujnikami w różnych lokalizacjach. Skuteczność tego innowacyjnego podejścia została zweryfikowana poprzez pomiar odchylenia temperatury w 27 punktach wewnątrz inkubatora (zgodnie z normą DIN 12880), co znacznie przekracza wymaganą specyfikację. Wraz z najnowocześniejszym sterowaniem mikroprocesorowym, zostało to osiągnięte w inkubatorach do hodowli komórek 10919 poprzez zastąpienie tradycyjnego układu jednego lub dwóch czujników temperatury (drugi jest prawie zawsze używany tylko do kontrolowania nadmiernej temperatury) wieloma niezależnymi czujnikami w różnych lokalizacjach. Skuteczność tego innowacyjnego podejścia została zweryfikowana poprzez pomiar odchylenia temperatury w 27 punktach wewnątrz inkubatora (zgodnie z normą DIN 12880), co znacznie przekracza wymaganą specyfikację. Zasadniczo wkłady filtrów HEPA są wrażliwe na ciepło i muszą zostać usunięte przed HTD. Aby prawidłowo porównać wzrost komórek w naczyniach umieszczonych w różnych miejscach inkubatora, temperatura musi być bardzo jednolita. Wraz z najnowocześniejszym sterowaniem mikroprocesorowym, jest to osiągane w inkubatorach 10919 do hodowli komórkowych poprzez zastąpienie tradycyjnego układu jednego lub dwóch czujników temperatury (drugi jest prawie zawsze używany tylko do kontrolowania nadmiernej temperatury) wieloma niezależnymi czujnikami w różnych lokalizacjach.
Cechy i korzyści
  • Dezynfekcja w wysokiej temperaturze 180°C z jasnymi instrukcjami krok po kroku na ekranie i protokołem wdrożenia standardowych procedur, który można pobrać.
  • Kilka wewnętrznych części można wyjąć
  • z inkubatora w ciągu 40 s i szybko wytrzeć.
  • Brak kryjówek dla zanieczyszczeń i szybkie czyszczenie: Gładka komora inkubatora bez nierówności
  • Konstrukcja bez wentylatora
  • Brak niewymagających sterylizacji filtrów HEPA z wentylatorem, które mogą być potencjalnym źródłem zanieczyszczeń.
  • Opcje miedzianych wykończeń i wewnętrznych drzwi z przegrodami dla dodatkowej ochrony
Informacje prawne
CellXpert is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)