EP6001082410
Eppendorf® Drawer style stainless steel rack for CryoCube® F740 upright freezers
closed configuration for storage of 12 boxes up to 136 x 136 x 103 mm (4 inch boxes), 5-Compartment, external W × D × H (140 mm) (563 mm) (324 mm)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
Właściwości
5-Compartment
Holds 12 x boxes (4 in.)
closed configuration for storage of 12 boxes up to 136 x 136 x 103 mm (4 inch boxes)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001082410
metody
cryopreservation: suitable
zewnętrzne szer. × śr. × wys.
(140 mm) (563 mm) (324 mm)
rozmiar
563x140x324 mm
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)