EP6001081210
Eppendorf® Side Access Stainless Steel Rack for CryoCube(R) F740 Upright Freezers
including front and back handle for storage of 24 boxes up to 136x136x53 mm (2 inch boxes), 5-Compartment, external W × D × H (139 mm) (569 mm) (343 mm)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
Właściwości
5-Compartment
Holds 24 x boxes (2 in.)
including front and back handle for storage of 24 boxes up to 136x136x53 mm (2 inch boxes)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001081210
metody
cryopreservation: suitable
zewnętrzne szer. × śr. × wys.
(139 mm) (569 mm) (343 mm)
rozmiar
563x140x346 mm
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)