Kluczowe dokumenty
EP6001061910
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 20 x 64 mm/2.5 in boxes, (4 x 5) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Produkt EP6001061910 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
stainless steel
Właściwości
(4 x 5) configuration
Holds 20 x 64 mm/2.5 in boxes
max. box number per rack: 8 (4 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001061910 (Global)
metody
cryopreservation: suitable
śr. × szer. × wys.
290 mm (11.4 in.) × 142 mm (5.6 in.) × 264 mm (10.4 in.)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)for ULT freezer: Innova U101 (max. 48 boxes)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)