Merck
EP5702745006
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
Holds 1.5 - 2 mL tubes
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5702745006
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 100 mL round buckets
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG