Kluczowe dokumenty
EP6001050211
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 13 x 53 mm/2 in boxes, (13 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiały
stainless steel
Właściwości
(13 x 1) configuration
Holds 13 x 53 mm/2 in boxes
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
with locking rod
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001050211 (Global)
metody
cryopreservation: suitable
śr. × szer. × wys.
148 mm (5.8 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 721 mm (28.4 in.)
pojemność
(max box number per rack: 13 (1 x 13))
Powiązane kategorie
Opis ogólny
dla zamrażarki ULT: CryoCube FC660/ FC660h (maks. 468 pojemników) dla zamrażarki ULT: CryoCube FC660/ FC660h (maks. 36 półek)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)