Kluczowe dokumenty
EP6001022910
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 12 x 64 mm/2.5 in boxes, (4 x 3) configuration, stainless steel, drawer
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Produkt EP6001022910 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
stainless steel
Właściwości
(4 x 3) configuration
Holds 12 x 64 mm/2.5 in boxes
drawer
max. box number per rack: 12 (4 x 3)
max. box size [mm]: 136 x 136
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001022910 (Global)
metody
cryopreservation: suitable
śr. × szer. × wys.
563 mm (22.2 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 204 mm (8 in.)
Opis ogólny
do zamrażarek ULT: Premium U410 (maks. 180 pojemników), Premium U700 (maks. 300 pojemników), HEF U410 (maks. 180 pojemników), seria CryoCube F570 (maks. 300 pojemników), seria CryoCube F740 (wersja 5-komorowa, komory 1-4) do zamrażarek ULT: Premium U410 (maks. 15 półek), Premium U700 (maks. 25 półek), HEF U410 (maks. 15 półek), CryoCube serii F570 (maks. 25 półek), CryoCube serii F740 (wersja 5-komorowa, komory 1-4)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)