Kluczowe dokumenty
EP6001011910
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 24 x boxes (2.5 in.), (4 x 6) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
Materiały
stainless steel
Właściwości
(4 x 6) configuration
Holds 24 x boxes (2.5 in.)
max. box number per rack: 24 (4 x 6)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001011910 (Global)
metody
cryopreservation: suitable
śr. × szer. × wys.
569 mm (22.4 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 394 mm (15.5 in.)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
do zamrażarek ULT: Innova U360 (maks. 9 półek), Innova U535 (maks. 12 półek), Innova U725 i U725-G (maks. 18 półek), seria CryoCube F740 (wersja 3-komorowa; maks. 18 półek) do zamrażarek ULT: Innova U360 (maks. 216 pojemników), Innova U535 (maks. 288 pojemników), Innova U725 i U725-G (maks. 432 pojemniki), seria CryoCube F740 (wersja 3-komorowa; maks. 432 pojemniki).
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)