EP5943000173
Eppendorf® Centrifuge 5910 Ri G
with rotor S-4x Universal incl. buckets, 1000 ml bottles and 1000 ml adapters, refrigerated, , AC/DC input 230 V (EU Plug)
Synonim(y):
Wirówka
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
refrigerated
to hold 4 X 100 Ml BOTTLES
with rotor S-4x Universal incl. buckets, 1000 ml bottles and 1000 ml adapters
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5943000173
Parametry
-11 °-40 ° °C temp. range
4,500 rpm
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Zarządzanie użytkownikami z wieloma poziomami autoryzacji i funkcjami dokumentacji spełniającymi wymagania GLP/GxP
Rotory z wannami wahadłowymi i adaptery do probówek i butelek o pojemności od 0,2 ml do 1000 ml, a także wszystkie rodzaje płytek MTP, PCR lub Deepwell
Rotory o stałym kącie do szybkich zastosowań w biologii molekularnej w probówkach o pojemności od 0,2 ml do 250 ml Wysoka prędkość wirowania do 22 132 × g (1000 obr./min)2 mL do 250 mL
Wysoka prędkość wirowania do 22 132 × g (14 000 obr./min)
Aerozoloszczelne pokrywy Eppendorf QuickLock do szybkiego i ergonomicznego zamykania pokryw
Cicha praca poprawiająca środowisko pracy
Pokrywa wirówki z miękkim w dotyku zamknięciem pokrywy
Zakres temperatur od -11 °C do 40 °C
Automatyczne rozpoznawanie rotora i wykrywanie niewyważenia dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)