Kluczowe dokumenty
EP5810721008
Eppendorf® Adapter for 500 mL Rectangular Bucket
holds 16x7-17 mL tubes, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
Właściwości
holds 16x7-17 mL tubes
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5810721008
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 500 mL rectangular buckets
Opis ogólny
Adapter do użytku z prostokątnym wiadrem Eppendorf 500 mL.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)