Kluczowe dokumenty
EP5804752007
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds standard, Vacutainer,Falcon and micro test tubes 2.6-7 mL, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
holds standard, Vacutainer,Falcon and micro test tubes 2.6-7 mL
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804752007
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 100 mL rectangular bucket
Opis ogólny
Adaptery do probówek do użytku z prostokątnym wiadrem Eppendorf 100 mL.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)