Merck
EP5702747009
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-45-18-17 Cryo, without lid
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
to hold 18 x tubes with screw cap (max o.d. 17 mm)
F-45-18-17 Cryo, without lid
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5702747009
Parametry
4,400 max. RCF (1,970 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG