Kluczowe dokumenty
EP5387000021
Eppendorf® ThermoMixer® F2.0
thermoblock for 24 reaction vessels 2.0 mL, AC/DC input 120 V, 50/60 Hz (US)
Synonim(y):
blok cieplny, sucha kąpiel
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
Produkt EP5387000021 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
wejście AC/DC
, US 3-pin plug
120 V, US 3-pin plug
Właściwości
CE compliant
USB Interface
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5387000021
temp measuring range
accuracy: ±0.5 °C (at 20-45 °C)
Parametry
100 °C max. temp.
24 °C min. temp.
300–1,500 rpm speed (mixing)
szer. × śr. × wys.
20.6 cm × 30.4 cm × 17.0 cm
pojemność
, holds 1 block
śr. mieszadła
3 mm
masa
6.3 kg
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wykonujesz dość rutynowe czynności związane z przygotowaniem próbek? Niezależnie od tego, czy regularnie pracujesz z naczyniami o pojemności 0,5/1,5/2,0 ml, czy z płytkami (MTP i DWP) - nasza niestandardowa rodzina stacjonarnych mikserów Eppendorf ThermoMixer F oferuje idealne rozwiązanie do specjalnych zastosowań. Uprość swoją rutynową pracę.
2DMix-Control
Unikalna technologia 2DMix-Control miesza ciecze w kontrolowanym, okrężnym ruchu. ThermoMixer F zapewnia wystarczającą moc mieszania, aby poradzić sobie z najtrudniejszymi zadaniami mieszania. Większość próbek jest skutecznie mieszana w czasie krótszym niż minuta, niezależnie od geometrii naczynia lub właściwości próbki.
Cechy i korzyści
  • Ogrzewanie i mieszanie w naczyniach reakcyjnych 0,5/1,5/2,0 ml (F0,5/F1,5/F2,0) lub płytkach (FP)
  • Do 1500 obr/min (F1.5/F2.0) lub 2000 obr/min (F0.5/FP) dla wydajnego mieszania próbek
  • Wyjątkowa technologia 2DMix-Control zapewnia doskonałą wydajność mieszania
  • Technologia zapobiegająca rozlaniu zapobiega zamoczeniu pokrywy i zanieczyszczeniu krzyżowemu
  • Kompatybilny z Eppendorf ThermoTop (condens.protect) do obsługi próbek bez kondensacji
  • Predefiniowane przyciski temperatury (37 st. C, 42 st. C, 56 st. C i 95 st. C) zapewniają prostą i intuicyjną obsługę
  • Bardzo szybkie nagrzewanie do 18 st. C/min, skracając czas oczekiwania
  • Eppendorf PhysioCare Concept zapewnia ergonomiczną konstrukcję i obsługę
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Thermomixer is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)