Kluczowe dokumenty
EP3880000151
Transfer Rack
for Eppendorf® SmartBlock 1.5 mL and Eppendorf® SmartBlock 2.0 mL
Wybierz wielkość
1 EA
250,00 zł
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
250,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.77
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
Holds 24 x 1.5-2 mL tubes
Limited to ThermoMixer C annd ThermoStat C
for Eppendorf® SmartBlock 1.5 mL and Eppendorf® SmartBlock 2.0 mL
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 3880000151 (Global)
Parametry
-96 °C temp. range (121 °C)
Opis ogólny
  • Mieści do 24 mikroprobówek (1,5 ml lub 2,0 ml) w celu łatwego przenoszenia wielu naczyń równolegle
  • Wygodne przenoszenie do 24 gorących naczyń bez ryzyka poparzenia palców
  • Zakres temperatur od -96 °C do 121 °C zapewniający dużą elastyczność
  • Ograniczony do ThermoMixer C i ThermoStat C
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)