EP5363000039
Eppendorf® SmartBlock Thermoblock
for ThermoMixer®C & ThermoStat C, for 1s and Deepwell Plates, lid
Synonim(y):
Akcesoria do barwienia, Barwienie
Wybierz wielkość
3610,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3610,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
lid
Holds 1 x deepwell plate
for 1s and Deepwell Plates
for ThermoMixer®C & ThermoStat C
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5363000039 (Global)
Parametry
100 °C max. temp.
3000 rpm speed
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Zoptymalizowana konstrukcja bloku zapewnia optymalny transfer temperatury w próbce, co pozwala uzyskać doskonałe wyniki.
- 632 specyficzna dla SmartBlock kalibracja za pomocą zintegrowanej technologii czujników maksymalizuje dokładność i jednorodność temperatury
- Każdy blok SmartBlock jest indywidualnie sprawdzany podczas produkcji pod kątem dokładności temperatury i jest dostarczany wraz z certyfikatem z numerem seryjnym do celów dokumentacji.
- Izolowane termobloki dla ergonomicznej obsługi - nie poparzysz sobie palców (PhysioCare Concept)
- Automatyczne rozpoznawanie bloków dla bezpiecznej obsługi
- Zoptymalizowana konstrukcja bloku gwarantuje maksymalny transfer temperatury do próbki
- Technologia632 QuickRelease umożliwia szybką i prostą wymianę bloków - bez użycia narzędzi
- Ograniczenie do ThermoMixer C i ThermoStat C
Maksymalna częstotliwość mieszania przy użyciu DWP wynosi 2000 obr/min (80°C i więcej: ograniczona do 1000 obr/min)
Maksymalna częstotliwość mieszania przy użyciu pokrywy wynosi 2000 obr/min
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)