EP5353000510
Eppendorf® Mixmate Plate and Tube Mixer
without tube holders, AC/DC input 230 V (EU plug)
Wybierz wielkość
9290,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
9290,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
to hold 1 x 96/384 well plate OR 24 x 0.5 / 1.5 / 2.0 mL tubes OR 8 x 5 / 15 mL tubes OR 4 x 25 / 50 mL tubes
without tube holders
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5353000510
Parametry
3,500 rpm speed (vortexing)
Opis ogólny
- Mieszadło wysokoobrotowe (do 3000 obr./min) do szybkiego i wydajnego mieszania małych objętości we wszystkich popularnych formatach naczyń do 50 ml.
- Technologia 2DMix-Control (płaska orbita mieszania bez ruchu pionowego) zapewniająca kontrolowane mieszanie i powtarzalne wyniki w ciągu kilku sekund
- Technologia Anti-spill dla kontrolowanych ruchów mieszania bez zwilżania pokrywy i zanieczyszczenia krzyżowego
- 5 różnych uchwytów na probówki (0,5 mL, 1,5/2,0 mL, 5/15 mL, 25/50 mL, płytki 96-dołkowe PCR) zapewniających wysoką elastyczność naczyń
- Zintegrowana ergonomiczna funkcja vortex dla różnych formatów zbiorników w celu wyraźnego mieszania próbek
- Minimalne przenoszenie drgań dłoni/ramienia podczas mieszania (dostępny certyfikat) dla ergonomicznej pracy(6408)
- 5 przycisków programowych z predefiniowanymi standardowymi parametrami mieszania dla łatwej obsługi
- Bardzo stabilny - pozostaje nieruchomy nawet przy maksymalnej prędkości mieszania
- Cicha praca z korzyścią dla środowiska pracy
Zastosowanie
Informacje prawne
wyposażenie dodatkowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)