Kluczowe dokumenty
EP4987000118
Eppendorf® Repeater E3/E3x
E3 single-channel, with charging cable and Combitips advanced assortment pack (1 Combitip of each size), volume 1 ul to 50 ml, AC/DC input 100 V / 240 V, 50-60 Hz, US 2-pin plug
Synonim(y):
Pipeta o regulowanej objętości
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
Produkt EP4987000118 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
sterylność
non-sterile
Właściwości
E3 single-channel
with charging cable and Combitips advanced assortment pack (1 Combitip of each size)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4987000118 (US)
zakres pomiaru objętości
1 ul to 50 ml
maksymalna pojemność
50 mL
Zastosowanie
PFAS testing
Opis ogólny
Multipette E3/E3x w połączeniu z Combitips® advanced tworzy wszechstronny system dozowania, który działa zgodnie z zasadą wyporu i dlatego jest w stanie pipetować dowolną ciecz przy zachowaniu najwyższych standardów dokładności wyników. Dozownik napędzany silnikiem zapewnia pełną kontrolę objętości, lepszą dokładność i powtarzalność, jednocześnie zmniejszając obciążenie fizyczne podczas użytkowania. Powtarzalne tryby dozowania przyczyniają się do zmniejszenia zmęczenia poprzez zmniejszenie liczby ruchów użytkownika; jednokrotne napełnienie końcówki umożliwia dozowanie do 100 razy. System jest niezbędnym narzędziem laboratoryjnym, idealnym do wszystkich zastosowań związanych z obsługą cieczy, obsługującym ponad 5000 różnych objętości dozowania od 1 μL do 50 ml.
Informacje prawne
Combitips is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Repeater is a trademark of Brinkmann Instruments, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)