Kluczowe dokumenty
EP4924000916
Eppendorf® Reference® 2 G
pack of 3, Option 2, 2-20uL/20-200 uL/100-1,000 uL, includes epT.I.P.S.® box
Wybierz wielkość
3 EA
3280,00 zł
3280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
3 EA
3280,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
3280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
single-channel
Option 2, 2-20uL/20-200 uL/100-1,000 uL, includes epT.I.P.S.® box
opakowanie
pack of 3
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4924000916
pojemność
× 1000 μL
× 20 μL
× 200 μL
Opis ogólny
Niezwykła precyzja i dokładność - pipeta premium Eppendorf
Oprócz ulepszonej ergonomii, projekt koncentruje się na zapewnieniu możliwie najdokładniejszych wyników, optymalnego bezpieczeństwa użytkownika, niezawodności i solidności zapewniającej długą żywotność. Innowacyjna obsługa za pomocą jednego przycisku jest nie tylko szybka i łatwa, ale także umożliwia aktywną redukcję aerozolu1), chroniąc w ten sposób użytkownika, próbkę i pipetę. Wytrzymały uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej chroni pipetę przed uderzeniami, a w połączeniu ze sprężynowymi zderzakami pipeta Reference 2 prawdopodobnie pozostanie skalibrowana nawet po upadku. Ten wysoki poziom bezpieczeństwa sprawia, że Reference 2 idealnie nadaje się do użytku z cennymi cieczami lub w każdym zastosowaniu wymagającym wyjątkowo wysokiego poziomu dokładności. Gdy nie ma kompromisów w zakresie jakości i powtarzalności, Eppendorf Reference 2 jest idealnym urządzeniem do takich zastosowań.
Obsługa jednym przyciskiem
  • Niższe siły robocze podczas aspiracji/dozowania/wysuwania końcówki ograniczają obciążenie użytkownika.
  • Umożliwia użytkownikom szybsze wykonywanie zadań pipetowania, ponieważ nie trzeba przesuwać kciuka z boku na bok w celu wyrzucenia końcówek.
  • Możliwość wyrzucenia końcówki bezpośrednio po dozowaniu znacznie ogranicza zanieczyszczenie pipety aerozolem.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Reference is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)