Kluczowe dokumenty
EP4861000120
Eppendorf® Xplorer® 8-channel pipettor
volume 5-100 μL, multifunction rocker switch, yellow, for pipette tips 200 ul
Wybierz wielkość
1 EACH
4790,00 zł
4790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
4790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
4790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
for pipette tips 200 ul
multifunction rocker switch
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4861000120
pojemność
5-100 μL
kolor
yellow
Opis ogólny
  • Wielofunkcyjny przełącznik z funkcjami góra to góra i dół to dół
  • Pokrętło wyboru do szybkiego i łatwego wyboru funkcji
  • Czytelny kolorowy wyświetlacz bez podmenu, ustawiony pod ergonomicznym kątem, zapewniający optymalną czytelność w każdej pozycji
  • Sprężynowy stożek końcówki do wszystkich pipet o pojemności do 1000 μL zapewniający minimalne siły mocowania końcówki pomaga zmniejszyć naprężenia
  • Wydajny akumulator zapewniający do 8 godzin pracy bez konieczności ładowania
  • Oddzielne gniazdo zasilania: Praca może być kontynuowana podczas ładowania
  • Dostosowanie do warunków zewnętrznych (np. wysokość geograficzna, ciecze o dużej gęstości)
  • Dolna część pipety może być sterylizowana w autoklawie w celu zapewnienia odkażania
  • Sprężynowy stożek końcówki (nie dla wielokanałowej pipety 1200 μL)
  • Tylko Xplorer plus: Indywidualne programowanie, stałe ustawienia objętości, ochrona hasłem, włącznik/wyłącznik, dodatkowe aplikacje, wyświetlanie interwałów serwisowych
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Xplorer is a registered trademark of Eppendorf AG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)