EP4720000011
632 Varipette 4720
with coninuous volume adjustment 1-10 mL
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
with coninuous volume adjustment 1-10 mL
producent / nazwa handlowa
4720000011
Eppendorf®
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Mechaniczna pipeta wyporowa przeznaczona do precyzyjnego pipetowania cieczy o wysokim ciśnieniu pary lub lepkości.
- Zakres objętości: 1 mL do 10 mL, regulowany w krokach co 10 µL w celu dokładnego ustawienia objętości za pomocą 4-cyfrowego wyświetlacza objętości
- Szybkie pipetowanie i wygodna obsługa dzięki unikalnej obsłudze jedną ręką.
- Ciecz jest automatycznie pobierana i dozowana po naciśnięciu dźwigni obsługowej.
- Eppendorf Varitips P to strzykawkowa końcówka wyporowa, która umożliwia dokładne pipetowanie lepkich roztworów lub cieczy o wysokim ciśnieniu pary.
- System Eppendorf Varitips S, składający się z części dozującej i końcówki Varitips, jest zoptymalizowany do zasysania cieczy z dużych butelek lub wysokich, wąskich naczyń.
- Zawór do stosowania z systemem Varitips S zapewnia dozowanie lotnych roztworów bez kapania.
- Podziałka na Varitips zapewnia dokładne dozowanie cieczy niewodnych
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)