Kluczowe dokumenty
EP3123000942
Sigma-Aldrich
632 Research plus pipety z karuzelą i 6410
0.1-2.5 / 0.5-10 / 2-20 / 10-100 / 20-200 / 100-1000 µL
Synonim(y):
pipetory
Wybierz wielkość
1 EACH
6210,00 zł
6210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
6210,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.02
6210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
no. of channels 1 x Channel
Mechanical
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 3123000942
pojemność
0.1-  2.5 μL
0.5- 10 μL
100 - 1,000 μL
10 - 100 μL
20 - 200 μL
2 - 20 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ta pipeta umożliwia pracę bez zmęczenia i intuicyjną obsługę. Pipety 632 Research plus spełniają najwyższe standardy precyzji i dokładności - przy zachowaniu najwyższej ergonomii i ogromnej wszechstronności.
Zastosowanie
Obsługa cieczy
Cechy i korzyści
  • Mechaniczna pipeta z poduszką powietrzną do dokładnego, łatwego i ergonomicznego pipetowania roztworów wodnych
  • Poczuj różnicę w wadze i sile pipetowania: ta ultralekka pipeta została zaprojektowana zgodnie z zasadami pipety Eppendorf 6408.
  • Minimalne siły mocowania końcówki dzięki sprężynowemu stożkowi końcówki (dostępnemu dla wszystkich pipet o pojemności do 1 ml), który zmniejsza naprężenia bez utraty szczelności końcówki.
  • Korzystaj z jednej z najniższych sił roboczych i sił wyrzutu końcówki na rynku pipet, co pomaga zmniejszyć obciążenie dłoni i ramion.
  • Tymczasowa regulacja pipety w ciągu kilku sekund zapewnia lepszą dokładność podczas pipetowania trudnych cieczy, takich jak etanol, lub podczas pipetowania na dużych wysokościach. Powrót do ustawień fabrycznych bez kalibracji
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie całej pipety lub tylko jej dolnej części, w zależności od potrzeb i zastosowań, w celu zapewnienia właściwego odkażania.
  • Wysokiej jakości materiał zapewnia wysoką odporność na promieniowanie UV i chemikalia
Opakowanie
Pipety 0,1-2,5 µL / 0,5-10 µL / 2-20 µL (żółte) / 10-100 µL / 20-200 µL / 100-1000 µL z epT.I.P.S. i karuzelą na pipety 2
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
PhysioCare Concept is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)