Merck
EP022666941
Rubber Mat for Eppendorf® Adapters
for adapter 022639102, 022639242, holds 1 vessel 7 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Materiały
rubber
Właściwości
holds 1 vessel 7 mL
opakowanie
pack of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022666941
Opis ogólny
Rubber mat, for 1 vessel 7 mL, for adapter 022639102, 022639242, 20 pcs.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG