Kluczowe dokumenty
Z548944
Sigma-Aldrich
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 3,000 mL, joint: ST/NS 29/32
Synonim(y):
bottom flask, flask round, round flask
Wybierz wielkość
1 EA
908,00 zł
908,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
908,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
908,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS29/32
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
śr. zewn.
185 mm
pojemność
3,000 mL
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)