Kluczowe dokumenty
EP022628149
Eppendorf® Centrifuge 5804/5804R
5804, non-refrigerated, with rotor S-4-72 with adapters for 15/50 mL conical tubes, keypad, AC/DC input 120 V, 50/60 Hz, US 3-pin plug (US)
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
Właściwości
CSA approved
to hold 16 50 mL conical tubes
to hold 32 15 mL conical tubes
to hold 4 250 mL round buckets
keypad
non-refrigerated
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022628149 (NA)
Parametry
20,913 × g max. RCF
200_14,000 rpm speed
metody
centrifugation: suitable
szer. × wys. × śr.
47 cm × 55 cm × 34 cm
masa
55 kg
Opis ogólny
Trzy wirówki w jednej: wirówka ogólnego zastosowania o dużej pojemności do pobierania komórek; wirówka o dużej prędkości do oddzielania lizatów komórkowych; oraz mikrowirówka do wytrącania DNA. Pozwala ona na zastosowania molekularne
w probówkach o pojemności do 250 ml i oferuje dodatkowe wirniki skrzydełkowe i o stałym kącie nachylenia, a także możliwość pracy na płytkach głębokodołkowych, co zwiększa jej wszechstronność.
Cechy i korzyści
  • Maks. pojemność: 4 × 250 ml/2 × 5 MTP
  • Rotory z wannami obrotowymi i adaptery umożliwiają stosowanie probówek i butelek o pojemności od 0,2 ml do 250 ml.
  • Rotor płytkowy do wirowania wszystkich typów płytek MTP, PCR, hodowli komórkowych lub płytek Deepwell
  • Rotory o stałym kącie do szybkich zastosowań w probówkach o pojemności od 0,2 ml do 85 ml
  • Wysoka prędkość wirowania do 20 913 × g (14 000 obr./min)
  • Pokrywa wirówki z miękkim w dotyku zamknięciem pokrywy
  • Niska wysokość dostępu wynosząca 29 cm ułatwia załadunek i rozładunek próbek
  • Cicha praca poprawiająca środowisko pracy
  • Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić cenne miejsce na stole
  • Automatyczne rozpoznawanie wirnika i wykrywanie niewyważenia dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy
Dodatkowe funkcje chłodzonej wirówki 5804 R
  • Zakres temperatur od -9 do 40 st. C
  • Funkcja FastTemp do szybkiego chłodzenia wstępnego
  • Ciągłe chłodzenie utrzymuje stałą temperaturę po zakończeniu pracy - próbki pozostają chłodne
  • Wyłącznik ECO włącza się po 8 godzinach nieużywania, aby zmniejszyć zużycie energii i wydłużyć żywotność sprężarki
  • Technologia dynamicznego sterowania sprężarką (DCC) zapewnia optymalną wydajność chłodzenia
Inne uwagi
Zestaw do hodowli komórek (4 x 250 ml)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)