Kluczowe dokumenty
EP022628001
Eppendorf® Centrifuge 5702/5702R/5702RH
5702, non-refrigerated, with rotor A-4-38 with adapters for 13/16 mm blood collection tubes, rotary knobs, AC/DC input 120 V, 60 Hz, US 3-pin plug (US)
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
Właściwości
CSA approved
to hold 16 13/16 mm blood collection tubes
to hold 4 100 mL round buckets
non-refrigerated
rotary knobs
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022628001 (NA)
Parametry
100-4,400 rpm speed
3,000 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
szer. × wys. × śr.
32 cm × 40 cm × 24 cm
masa
20 kg
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Rodzina niskoobrotowych wirówek ogólnego przeznaczenia 5702 została specjalnie zaprojektowana, aby spełnić wymagania laboratoriów badań klinicznych i hodowli komórkowych o niskiej i średniej wydajności. Mają kompaktową konstrukcję, dzięki czemu można je wygodnie umieścić na każdym stanowisku laboratoryjnym, pracują cicho, co korzystnie wpływa na środowisko pracy, i oferują 6 różnych opcji wirnika, aby pomieścić każdy rodzaj probówki.
Odpowiedni model do danego zastosowania:
  • Wirówka 5702 do standardowych zastosowań
  • Chłodzona wirówka 5702 R do próbek wrażliwych na ciepło
  • Podgrzewana i chłodzona wirówka 5702 RH umożliwia wirowanie w warunkach biologicznych w celu poprawy żywotności komórek i uzyskania dokładniejszych wyników w dalszych zastosowaniach (np. hodowli komórek).
Ergonomia
  • Bardzo kompaktowe wymiary, dzięki czemu zmieści się na każdym stanowisku laboratoryjnym
  • Bardzo cicha praca z korzyścią dla środowiska
  • Niska wysokość dostępu ułatwiająca załadunek i rozładunek próbek
Zarządzanie temperaturą
  • Optymalizacja przepływu powietrza minimalizuje nagrzewanie się próbki podczas pracy (5702)
  • Funkcja FastTemp do szybkiego wstępnego chłodzenia (5702 R/RH)
  • Aktywne ogrzewanie gwarantuje wysoką dokładność temperatury podczas całego cyklu wirowania (tylko 5702 RH)
  • Funkcja ECO wyłącza się po 8 godzinach nieużywania, aby zmniejszyć zużycie energii i wydłużyć żywotność sprężarki (5702 R/RH)Wirówka 5702/ 5702 R/5702 RH
Jakość i bezpieczeństwo
  • Komora wirnika ze stali nierdzewnej jest odporna na rdzę i łatwa do czyszczenia
  • Wykrywanie niewyważenia dla maksymalnego bezpieczeństwa
  • Blokada klawiszy zapobiegająca przypadkowej zmianie parametrów
  • Opcjonalnie dostępne aerozoloszczelne pokrywy do bezpiecznego wirowania niebezpiecznych próbek
Zastosowanie
  • Wirówka 5702 do standardowych zastosowań
  • Chłodzona wirówka 5702 R do próbek wrażliwych na ciepło
  • Podgrzewana i chłodzona wirówka Centrifuge 5702 RH umożliwia wirowanie w celu zwiększenia żywotności komórek i uzyskania dokładniejszych wyników w dalszych zastosowaniach.
Cechy i korzyści
  • Maks. pojemność: 4 × 100 ml
  • Maks. prędkość: 3 000 × g (4 400 obr./min)
  • Bardzo kompaktowe wymiary, dzięki czemu zmieści się na każdym stanowisku laboratoryjnym
  • Bardzo cicha praca z korzyścią dla środowiska
  • Niska wysokość dostępu ułatwiająca załadunek i rozładunek próbek
  • Funkcja hamulca SOFT do powolnego przyspieszania i hamowania. Zoptymalizowana do separacji komórek przez wirowanie gradientowe
  • Funkcja "At set RPM" uruchamia licznik czasu po osiągnięciu wybranej prędkości obrotowej w celu uzyskania powtarzalnych przebiegów wirowania
  • Blokada klawiszy zapobiegająca niezamierzonej regulacji
  • Komora wirnika ze stali nierdzewnej jest odporna na rdzę i łatwa do czyszczenia
  • Elektroniczne wykrywanie niewyważenia dla maksymalnego bezpieczeństwa
Cechy szczególne dla Centrifuge 5702 R i Centrifuge 5702 RH
  • Ustawienia temperatury od -9 do 40 st. C
  • FunkcjaFastTemp pro® do szybkiego chłodzenia wstępnego
  • Ciągłe chłodzenie utrzymuje stałą temperaturę po zakończeniu pracy - próbki pozostają chłodne
  • Wyłącznik ECO włącza się po 8 godzinach nieużywania, aby zmniejszyć zużycie energii i wydłużyć żywotność sprężarki
  • Dwa przyciski programowe do przechowywania rutynowych procedur
  • Aktywne ogrzewanie gwarantuje wysoką dokładność temperatury podczas całego cyklu wirowania (tylko 5702 RH)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
FastTemp pro is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)