EP022620625
Eppendorf® Centrifuge 5430/5430R
5430R, refrigerated, with rotor FA-48-45-11, rotary knobs, AC/DC input 120 V, 60 Hz, US 3-pin plug (US)
Synonim(y):
Wirówka 5430R
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
CSA approved
to hold 48 1.5/2.0 mL tubes
refrigerated
rotary knobs
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022620625 (NA)
Parametry
-11-40 °C temp. range
17,500 rpm speed
30,130 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
szer. × wys. × śr.
38 cm × 64 cm × 29 cm
masa
56 kg
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Maks. pojemność rotora: 48 × 1,5/2,0 ml, 6 × 50 ml, 2 × MTP
- Maks. prędkość: 30 130 × g (17 500 obr./min)
- Niezwykła wszechstronność dzięki 12 różnym rotorom
- Miękkie zamknięcie pokrywy jednym palcem zapewnia ergonomiczną obsługę
- Wielojęzyczne menu obsługi (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański) z dużym podświetlanym wyświetlaczem
- 5 przycisków programowych dla łatwego dostępu do rutynowych programów
- Zapis do 50 programów zdefiniowanych przez użytkownika
- Automatyczne rozpoznawanie wirnika i wykrywanie niewyważenia dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy
- Eppendorf QuickLock - system szybkiego otwierania i zamykania pokrywy rotora
Cechy szczególne wirówki 5430 R
- Zakres temperatur: -11 C do 40 st. C
- Opatentowana technologia kompresora redukuje wibracje i chroni próbki
- Ciągłe chłodzenie utrzymuje stałą temperaturę po zakończeniu pracy - próbki pozostają chłodne
- Funkcja "FastTemp pro" do programowalnego wstępnego chłodzenia w zależności od dnia i godziny
- Wyłącznik ECO włącza się po 8 godzinach nieużywania, aby zmniejszyć zużycie energii (37 procent w ciągu nocy) i wydłużyć żywotność sprężarki (można go wyłączyć w menu)
- Wbudowany spust kondensatu eliminujący gromadzenie się wody
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)