Kluczowe dokumenty
EP022620541
Eppendorf® Centrifuge 5430/5430R
5430, non-refrigerated, with rotor FA-45-24-11-Kit with rotor lid, keypad, AC/DC input 120 V, 60 Hz, US 3-pin plug (US)
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
Właściwości
CSA approved
to hold 24 spin columns
keypad
non-refrigerated
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022620541 (NA)
Parametry
17,500 rpm speed
30,130 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
szer. × wys. × śr.
33 cm × 42 cm × 25 cm
masa
29 kg
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Unikalne wirówki krzyżowe 5430 i 5430 R łączą najlepsze cechy mikrowirówki (niewielkie rozmiary) i wirówki wielofunkcyjnej (wszechstronność) w jednym urządzeniu. Wirówki te wirują rotory na {TM="probówki Eppendorf"] i paski PCR, czego można oczekiwać od każdej mikrowirówki. Ale to nie wszystko. W kompaktowym rozmiarze Centrifuge 5430 i 5430 R mieści również rotory do mikropłytek i probówek stożkowych 15/50 mL. Teraz program rotorów został rozszerzony o dodatkowe 10316 rotorów. Obejmuje to 48-miejscowe rotory (1,5/2,0 ml), 16-miejscowy rotor dla 7928 5,0 ml i rotor z wiadrem wahadłowym (24 × 1,5/2,0 ml). Dzięki swojej niezrównanej wszechstronności, Centrifuge 5430 i Centrifuge 5430 R są flagowymi produktami w ofercie mikrowirówek Eppendorf. Dostępne w wersji z klawiaturą lub pokrętłem
Cechy i korzyści
  • Maks. pojemność rotora: 48 × 1,5/2,0 ml, 6 × 50 ml, 2 × MTP
  • Maks. prędkość: 30 130 × g (17 500 obr./min)
  • Niezwykła wszechstronność dzięki 12 różnym rotorom
  • Miękkie zamknięcie pokrywy jednym palcem zapewnia ergonomiczną obsługę
  • Wielojęzyczne menu obsługi (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański) z dużym podświetlanym wyświetlaczem
  • 5 przycisków programowych dla łatwego dostępu do rutynowych programów
  • Zapis do 50 programów zdefiniowanych przez użytkownika
  • Automatyczne rozpoznawanie wirnika i wykrywanie niewyważenia dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy
  • Eppendorf QuickLock - system szybkiego otwierania i zamykania pokrywy rotora
Cechy szczególne wirówki 5430 R
  • Zakres temperatur: -11 C do 40 st. C
  • Opatentowana technologia kompresora redukuje wibracje i chroni próbki
  • Ciągłe chłodzenie utrzymuje stałą temperaturę po zakończeniu pracy - próbki pozostają chłodne
  • Funkcja "FastTemp pro" do programowalnego wstępnego chłodzenia w zależności od dnia i godziny
  • Wyłącznik ECO włącza się po 8 godzinach nieużywania, aby zmniejszyć zużycie energii (37 procent w ciągu nocy) i wydłużyć żywotność sprężarki (można go wyłączyć w menu)
  • Wbudowany spust kondensatu eliminujący gromadzenie się wody
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf QuickLock is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)