EP022491504
Eppendorf® epT.I.P.S.® Reloads
volume 0.1-10 μL, L 34 mm, dark gray, colorless, pack of 960 ea (10 trays × 96 ea)
Synonim(y):
końcówki do pipet
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
Polecane produkty
Materiały
colorless
dark gray
polypropylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 960 ea (10 trays × 96 ea)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022491504
Długość
34 mm
pojemność
0.1-10 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
6410 Reloads, Eppendorf Quality, 0,1 - 10 µL, 34 mm, ciemnoszare, bezbarwne końcówki, 960 końcówek (10 tacek × 96 końcówek). Zastępuje nr zamówienia. 0030073363.
- Mniejsza ilość odpadów w porównaniu z jednorazowymi stojakami
- Pojemniki uzupełniające można sterylizować w autoklawie w temperaturze do 121°C, w opakowaniu i bez folii, do późniejszego użycia.
- System napełniania, w zależności od rozmiaru końcówki, jest pakowany dwustronnie lub w formie stosu.
- Dostępne w klasach czystości Eppendorf Quality i PCR clean
- Tacki oznaczone kolorami ułatwiają identyfikację objętości i pipety
Cechy i korzyści
- Mniejsza ilość odpadów w porównaniu ze stojakami jednorazowymi
- Tacki uzupełniające mogą być sterylizowane w autoklawie w temperaturze do 121°C, w opakowaniu i bez folii, do późniejszego użycia.
- System napełniania, w zależności od rozmiaru końcówki, jest pakowany dwustronnie lub w formie stosu.
- Dostępne w klasach czystości Eppendorf Quality i PCR clean
- Tacki oznaczone kolorami ułatwiają identyfikację objętości i pipety
- Mniejsza ilość odpadów w porównaniu ze stojakami jednorazowymi
- Tacki uzupełniające mogą być sterylizowane w autoklawie w temperaturze do 121°C, w opakowaniu i bez folii, do późniejszego użycia.
- System napełniania, w zależności od rozmiaru końcówki, jest pakowany dwustronnie lub w formie stosu.
- Dostępne w klasach czystości Eppendorf Quality i PCR clean
- Tacki oznaczone kolorami ułatwiają identyfikację objętości i pipety
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)