EP022363352
Eppendorf® Safe-Lock micro test tubes
capacity 2.0 mL, clear, pkg of 500 ea
Synonim(y):
eppendorfy
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear
polypropylene (push fit
)
round bottom
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 30,000 × g
opakowanie
pkg of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022363352
pojemność
2.0 mL
Średnica
10.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Zawiasowa pokrywka Eppendorf Safe-Lock zapobiega przypadkowemu otwarciu pokrywki podczas inkubacji i przechowywania.
- 10339: W zależności od wariantu probówki Safe-Lock (patrz instrukcja) wyjątkowa stabilność wirowania do 30 000 × g zapobiega utracie próbki w wyniku pęknięcia probówki i zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi próbkami.
- Wyprodukowane bez użycia środków antyadhezyjnych, zmiękczaczy lub biocydów - materiałów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na testy biologiczne.
- 10339: Wyjątkowa stabilność wirowania do 25 000 × g zapobiega utracie próbki w wyniku pęknięcia probówki i zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi próbkami.
- Precyzyjne uszczelnienie pokrywy zapewnia minimalne tempo parowania podczas długotrwałego przechowywania
- Duża oszroniona pokrywa i boczna powierzchnia ułatwiająca etykietowanie
- Zapewniona funkcjonalność od -86 °C do 100 °C
- Możliwość autoklawowania po otwarciu (121 °C, 20 min)
- Dostępne również w klasach czystości PCR clean z certyfikatem partii, 630 i Eppendorf Forensic DNA Grade
- Dostępne również w wariantach Eppendorf Protein LoBind lub Eppendorf DNA LoBind dla maksymalnego odzysku cennych próbek oraz w kolorze bursztynowym dla próbek wrażliwych na światło.
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)