Kluczowe dokumenty
EP0030730020
Eppendorf® Microplate 96/F-PP
sterile (PCR clean), flat bottom, clear wells, white border, pkg of 40 plates (4 bags x 10 plates), VIS
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.35
Materiały
colorless wells
flat bottom
polypropylene
sterylność
sterile (PCR clean)
Właściwości
VIS
clear wells
white border
opakowanie
pkg of 40 plates (4 bags x 10 plates)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030730020 (Global)
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 wells
Opis ogólny
Mikropłytki Eppendorf zapewniają wyjątkową przejrzystość w laboratorium! Pipetowanie, kontrolowanie i odzyskiwanie próbek za pomocą mikropłytki polipropylenowej nigdy nie było tak łatwe. Łatwa do odczytania alfanumeryczna etykieta matrycy OptiTrack® na każdej płytce sprawia, że identyfikacja poszczególnych dołków jest niewiarygodnie łatwa, przyspiesza proces napełniania i znacznie zmniejsza ryzyko błędów. Wysoka przejrzystość jest "jedyna w swoim rodzaju" i zapewnia, że zawsze można szybko zlokalizować próbki. Mikropłytki są również dostępne z materiałem Eppendorf LoBind dla maksymalnego odzysku próbek, gdy dostępna jest tylko ograniczona ilość materiału.
Cechy i korzyści
  • Niezrównany, przezroczysty polipropylen (PP) zapewniający lepszą widoczność próbki
  • OptiTrack® Matrix: do 30% szybsza identyfikacja próbki i mniej błędów pipetowania dzięki etykietom alfanumerycznym o wysokim kontraście
  • RecoverMax® Konstrukcja studzienki: Zoptymalizowana geometria studzienek zapewniająca minimalną pozostałą objętość i doskonałe właściwości mieszania
  • Podniesione krawędzie dołków i gładka powierzchnia zapewniają niezawodne zamknięcie, nawet w przypadku zgrzewania na gorąco
  • Wyjątkowa stabilność wirowania do 6000 × g
  • Polipropylen gwarantuje wysoką odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i ekstremalne temperatury
  • Wyprodukowane bez środków poślizgowych, plastocydów lub biocydów - materiałów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na testy biologiczne
  • Gwarantowana funkcjonalność od -86 °C do 100 °C
  • Możliwość autoklawowania (121 °C, 20 min)
  • Dostępne z kodem kreskowym.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
RecoverMax is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)