Kluczowe dokumenty
EP0030700112
Eppendorf® Cell Culture Dishes
Tissue Culture (TC)-treated surface, size 35 mm, case of 300 ea (Internal packs of 10)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.13
Materiały
polystyrene
sterylność
sterile
Właściwości
lid
opakowanie
case of 300 ea (Internal packs of 10)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030700112
śr. × wys.
36.7 mm × 10.8 mm
pojemność naczynia
8.1 mL
śr. naczynia
36.7 mm
maksymalna pojemność
8.1 mL
rozmiar
35 mm
powierzchnia
9.5 cm2
pojemność robocza
2.0-3.0 mL
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
Gdy potrzebny jest bezpośredni dostęp do komórek, najlepszym wyborem są szalki. Naczynia do hodowli komórkowych Eppendorf zostały zaprojektowane z naciskiem na lepszą obsługę i wydajność układania w stosy, aby zapewnić nowy poziom bezpiecznego i beztroskiego użytkowania. Wszystko zaczyna się od opakowania: innowacyjną konstrukcję można łatwo otworzyć bez użycia narzędzi i ponownie zamknąć bez użycia taśmy. Torebki są termokurczliwe, co zapewnia oszczędność miejsca, bezpieczne i wolne od zanieczyszczeń przechowywanie nieużywanych naczyń. W przypadku naczyń Eppendorf, karbowany pierścień zapewnia niezrównane bezpieczeństwo podczas transportu i ekspansji komórek. Pierścień SplashProtect wewnątrz pokrywy naczynia zapobiega rozlaniu i zatrzymuje płyn w przypadku kondensacji. W połączeniu ze znakomitym, solidnym układaniem w stosy, nasze naczynia do hodowli komórkowych są niezrównane pod względem łatwości transportu i obsługi, bezpieczeństwa i wygody.
Innowacyjne opakowanie
Opakowanie łączy w sobie otwieranie bez użycia narzędzi, zamykaną górę i bok w celu zamknięcia bez użycia taśmy oraz łatwe rozwiązanie do obkurczania opakowania w celu zaoszczędzenia miejsca podczas przechowywania
Bezpieczeństwo w każdej sytuacji
Karbowany pierścień do przenoszenia zapewnia niezrównane bezpieczeństwo podczas transportu i pracy z naczyniami. Pierścień SplashProtect wewnątrz pokrywy naczynia zatrzymuje ciecz i zapobiega jej rozlaniu podczas transportu lub inkubacji.
Bezpośrednia identyfikacja powierzchni
Łatwe odniesienie do powierzchni i solidna wydajność układania w stosy dzięki wyraźnym krawędziom na pokrywie naczynia i dokładnemu dopasowaniu pokrywy i dna.
Zastosowanie
Ekspansja i hodowla komórek adherentnych i zawiesinowych na polistyrenie poddanym lub niepoddanym działaniu TC
Przeprowadzanie testów komórkowych i analiz mikroskopowych
Cechy i korzyści
Niezrównane bezpieczeństwo przenoszenia podczas transportu i pracy dzięki karbowanemu pierścieniowi do przenoszenia
Pierścień SplashProtect wewnątrz pokrywy naczynia zatrzymuje ciecz i zapobiega rozlaniu podczas transportu lub inkubacji
Wyraźny rant na pokrywie naczynia i dokładne dopasowanie pokrywy i dna zapewniają stabilne, bezpieczne układanie w stos
Łatwe rozróżnienie pokrywy i dna naczynia zapobiega niezamierzonemu zdjęciu pokrywy
Opakowanie łączy w sobie otwieranie bez użycia narzędzi, zamykaną górę i bok do zamykania bez taśmy oraz łatwe rozwiązanie do kurczenia opakowania w celu zaoszczędzenia miejsca podczas przechowywania
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)