EP0030605900
Eppendorf® Microplate 96/V-PP, 96 wells
white polypropylene, conical bottom black wells, white border (wells black), PCR clean, polypropylene, pkg of 240 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
Materiały
conical bottom black wells
white polypropylene
opakowanie
pkg of 240 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030605900
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 wells
Opis ogólny
Mikropłytki "Eppendorf" to 96-dołkowe mikropłytki wykonane z wysokiej jakości polipropylenu. Są one szeroko wykorzystywane w różnych zastosowaniach laboratoryjnych, takich jak przechowywanie próbek, przygotowywanie próbek i różne testy.
Z łatwością pipetuj, kontroluj i odzyskuj próbki za pomocą mikropłytek Eppendorf! Zaprojektowane z łatwą do odczytania alfanumeryczną etykietą matrycy OptiTrack do identyfikacji poszczególnych dołków, przyspieszają proces napełniania i znacznie zmniejszają ryzyko błędów pipetowania. Mikropłytki Eppendorf są wykonane z polipropylenu o wysokiej przezroczystości, co zapewnia szybką i łatwą lokalizację próbek.
Zastosowanie
Mikropłytki "Eppendorf" nadają się do różnych zastosowań, w tym do
- przechowywanie i przygotowywanie próbek
- testy wymagające wysokiej odporności na temperaturę lub rozpuszczalniki
- przechowywanie cDNA
- badania przesiewowe składników aktywnych
- chemia kombinatoryczna
- analiza białek
- genotypowanie
- przygotowanie lizatów tkankowych i roślinnych
- przechowywanie bibliotek oligonukleotydów
Cechy i korzyści
- Mikropłytki [TM="Eppendorf"] są wykonane z wysokiej jakości polipropylenu, co zwiększa przejrzystość i widoczność próbki.
- Obecność podniesionych krawędzi dołków i gładkiej powierzchni zapewnia skuteczne uszczelnienie.
- Funkcja matrycy [TM="OptiTrack"] umożliwia szybszą identyfikację próbki i zmniejsza błędy pipetowania.
- Zoptymalizowana geometria studzienek [TM="RecoverMax"] minimalizuje pozostałą objętość i zapewnia płynne mieszanie.
- Mikropłytki mają wyjątkową stabilność wirowania do 6000 razy grawitacji.
- Mikropłytki [TM="Eppendorf"] mogą skutecznie działać w temperaturach od -86 °C do 100 °C.
- Mikropłytki można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121 °C przez 20 minut.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)