Kluczowe dokumenty
EP0030601904
Eppendorf® Microplate 96/V-PP, 96 wells
white polypropylene, conical bottom black wells, PCR clean, pkg of 80 ea
Wybierz wielkość
80 EA
1520,00 zł
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
80 EA
1520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.15
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
conical bottom black wells
white polypropylene
opakowanie
pkg of 80 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030601904
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 wells
Opis ogólny
Z łatwością pipetuj, kontroluj i odzyskuj próbki za pomocą mikropłytek Eppendorf! Zaprojektowane z łatwą do odczytania alfanumeryczną etykietą matrycy OptiTrack do identyfikacji poszczególnych dołków, przyspieszają proces napełniania i znacznie zmniejszają ryzyko błędów pipetowania. Mikropłytki Eppendorf są wykonane z polipropylenu o wysokiej przezroczystości, co zapewnia szybką i łatwą lokalizację próbek.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)