Kluczowe dokumenty
EP0030129776
Eppendorf® twin.tec Trace PCR 96 Well Plates
skirt, working volume 250 μL, PCR clean, blue
Synonim(y):
płytka wielopłytkowa, płytka wielodołkowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.15
Materiały
blue
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free
PCR clean
skirt
opakowanie
pack of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030129776
rozmiar
96 well
pojemność robocza
250 μL
przydatność
suitable for PCR
Opis ogólny
  • Eppendorf® twin.tec Trace PCR Plate 96, skirted, 150 µL, PCR clean, bezbarwne, 25 płytek
  • Laserowo wygrawerowany numer partii i data ważności na każdej pojedynczej płytce w celu poprawy identyfikowalności w procesach laboratoryjnych
  • Unikalna grawerowana laserowo optyczna siatka prowadząca i matryca OptiTrack® do szybkiej orientacji podczas ręcznego pipetowania
  • Jednoczęściowa konstrukcja: połączenie poliwęglanowej ramy i polipropylenowych studzienek dla optymalnej wydajności
  • Niezwykle cienkościenne studzienki z polipropylenu gwarantują optymalny transfer ciepła do próbki
  • Wyjątkowo solidna, odporna na skręcanie i wysoką temperaturę rama z poliwęglanu: Nie wypacza się, nie wygina ani nie pęka podczas inkubacji w wysokiej temperaturze lub wirowania.
  • Podniesione brzegi studzienek dla skutecznego uszczelnienia, zmniejszają również ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego
  • Testowane partiami i certyfikowane jako wolne od DNA, DNAazy, RNazy i inhibitorów PCR (PCR clean)
Eppendorf® twin.tec Trace PCR Plate 96, skirted, 150 µL, PCR clean, crystal blue, 25 płytek
  • Laserowo wygrawerowany numer partii i data ważności na każdej pojedynczej płytce w celu poprawy identyfikowalności w procesach laboratoryjnych
  • Unikalna grawerowana laserowo optyczna siatka prowadząca i matryca OptiTrack® do szybkiej orientacji podczas ręcznego pipetowania
  • Jednoczęściowa konstrukcja: połączenie poliwęglanowej ramy i polipropylenowych studzienek dla optymalnej wydajności
  • Niezwykle cienkościenne studzienki z polipropylenu gwarantują optymalny transfer ciepła do próbki
  • Wyjątkowo solidna, odporna na skręcanie i wysoką temperaturę rama z poliwęglanu: Nie wypacza się, nie wygina ani nie pęka podczas inkubacji w wysokiej temperaturze lub wirowania.
  • Podniesione brzegi studzienek dla skutecznego uszczelnienia, zmniejszają również ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego
  • Testowane partiami i certyfikowane jako wolne od DNA, DNAazy, RNazy i inhibitorów PCR (PCR clean)
Zastosowanie
PCR
Cechy i korzyści
  • Laserowo wygrawerowany numer partii i data ważności na każdej pojedynczej płytce w celu poprawy identyfikowalności w procesach laboratoryjnych
  • Unikalna grawerowana laserowo optyczna siatka prowadząca i matryca OptiTrack® do szybkiej orientacji podczas ręcznego pipetowania
  • Jednoczęściowa konstrukcja: połączenie poliwęglanowej ramy i polipropylenowych studzienek dla optymalnej wydajności
  • Niezwykle cienkościenne studzienki z polipropylenu gwarantują optymalny transfer ciepła do próbki
  • Wyjątkowo solidna, odporna na skręcanie i wysoką temperaturę rama z poliwęglanu: Nie wypacza się, nie wygina ani nie pęka podczas inkubacji w wysokiej temperaturze lub wirowania.
  • Podniesione brzegi studzienek dla skutecznego uszczelnienia, zmniejszają również ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego
  • Testowane partiami i certyfikowane jako wolne od DNA, DNAazy, RNazy i inhibitorów PCR (PCR clean)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)