EP0030127692
Eppendorf® Serological Pipets, Sterile Grade
yellow, capacity 1 mL, pack of 800 (4 bags × 200 pcs.)
Wybierz wielkość
706,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
706,00 zł
Polecane produkty
Materiały
yellow
sterylność
sterile
Właściwości
DNA free
graduations
plugged
opakowanie
pack of 800 (4 bags × 200 pcs.)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030127692 (Global)
pojemność
1 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Pipety serologiczneEppendorf® są produkowane z ultraczystego, pierwotnego polistyrenu zapewniającego optymalną przejrzystość.
- Łatwe do odczytania podziałki umożliwiają dokładne określenie objętości.
- Pipety są oznaczone kolorami w zależności od rozmiaru, co ułatwia identyfikację.
- Poziom zapewnienia sterylności 10-6.
- Zgodność ze wszystkimi mechanicznymi i elektronicznymi kontrolerami pipet - w tym Pipet Helper® lub Easypet® 3.
- Wolne od wykrywalnych pirogenów, DNA, RNazy i DNazy oraz certyfikowane jako nietoksyczne.
Zastosowanie
- Przenoszenie cieczy
- Mieszanie zawiesin
- Łączenie odczynników i roztworów chemicznych
- Przenoszenie komórek do analizy empirycznej lub ekspansji
- Nakładanie warstw odczynników w celu utworzenia gradientów o wyższej gęstości
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)