EP0030123301
Eppendorf® Safe-Lock micro test tubes
capacity 0.5 mL, PCR Clean, colorless, pack of 500 ea
Wybierz wielkość
247,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
247,00 zł
Polecane produkty
Materiały
cap (plug seal)
colorless
colorless cap
colorless tube
conical bottom
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
neck thread Push fit
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030123301
pojemność
0.5 mL
przydatność
suitable for PCR
Cechy i korzyści
- Zawiasowe wieczko Eppendorf Safe-Lock zapobiega niezamierzonemu otwarciu wieczka podczas inkubacji i przechowywania.
- Polipropylen zapewnia wysoką odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i ekstremalne temperatury.
- Wyprodukowany bez użycia środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów - substancji, które, jak wykazano, przedostają się z plastikowych materiałów eksploatacyjnych do próbki i negatywnie wpływają na wyniki testów biologicznych, g-Safe®: Wyjątkowa stabilność wirowania do 30 000 × g zapobiega utracie próbki w wyniku pęknięcia probówki i zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi próbkami Precyzyjne uszczelnienie pokrywy zapewnia minimalne tempo parowania podczas długotrwałego przechowywania.
- Duża matowa pokrywa i boczna powierzchnia ułatwiająca etykietowanie.
- Gwarantowana funkcjonalność w temperaturach od -86 °C do 100 °C.
- Możliwość autoklawowania po otwarciu (121 °C, 20 min).
- Dostępne z materiałem Eppendorf Protein i DNA LoBind dla maksymalnego odzysku cennych próbek.
Korzystając z systemu Eppendorf 30 000 × g składającego się z probówek Safe-Lock i wirówki 5430 R z wysokoobrotowym rotorem, zbadano wpływ względnej siły odśrodkowej (rcf), czasu wirowania i ilości izopropanolu na szybkość odzyskiwania plazmidowego DNA z wytrącania alkoholu. Wszystkie trzy czynniki odgrywają pewną rolę, przy czym rcf ma największy wpływ. Wirując probówki Eppendorf Safe-Lock Tubes z prędkością 30 000 × g, można było odzyskać prawie 90% DNA z 5-minutowego wirowania.
- The hinged Eppendorf® Safe-Lock lid provides additional protection against unintentional lid opening during incubation and storage.
- g-Safe®:Provides great centrifugation stability and prevents sample loss due to tube breakage
- The optimized sealing properties ensures safety when working with hazardous samples and minimal evaporation rates during long-term storage.
- The large frosted lid and wide side-surface area make labeling convenient.
- Functions between temperatures -86 °C to 100 °C
- Autoclavable when open (121 °C, 20 min)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)